Přeskočit na
90360
Triethylammonium bicarbonate buffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Synonyma:
Buffer solution 1 M pH 8.5 (volatile), Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 390,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 600,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624751
4 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
concentration
~1.0 M in H2O
refractive index
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
density
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Other Notes
For use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
18597T740890358
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
description
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
description
1.0 M, pH 8.5±0.1
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
1 M
concentration
1.0 M
concentration
~1.0 M in H2O, 1 M
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
density
1.018 g/mL at 20 °C
density
1.015-1.024
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.002 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)