Přeskočit na
217441
AmberChrom™ 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, cationic
Synonyma:
AmberChrom™ 50WX2 hydrogen form
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 800,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 000,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
2 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
AmberChrom™ 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resin, hydrogen form, 50-100 mesh
description
cross-linkage 2%
Quality Segment
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
74-82%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom™ 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resin is a heat stable, water stable and low molecular weight cationic substance which is capable of purifying approximately 5000-fold by ion-exchange chromatography. Ion-exchange resins have good role as drug delivery systems.
Strongly acidic cation exchange resin. This ion-exchange resin has not been specially processed or cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash prior to use.
Application
AmberChrom™ 50WX2 50-100 Mesh (H+) Cation Exchange Resinwas used to remove calcium from aqueous samples.
Legal Information
AmberChrom™ is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
217476217468217484
description
hydrogen form, 50-100 mesh
description
-
description
-
description
200-400 mesh, Cation Exchange Resin
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
-
particle size
50-100 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
200-400 mesh
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.