Přeskočit na
34031BC
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
Synonyma:
Buffer for PCR Sample Prep
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
6 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
753,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106306
753,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
shelf life
36 mo.
Quality Segment
packaging
bottle of 6 mL
manufacturer/tradename
BioControl
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
For use with specific GDS Application Notes only.
Application
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
PCR
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
34724BC34726BC34771BC
description
BioControl, for use with GDS
description
BioControl, For use with GDS, bottle of -70 mL
description
BioControl, For use with GDS
description
BioControl, Foruse with GDS
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
shelf life
36 mo.
shelf life
36 mo.
shelf life
24 mo.
shelf life
36 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
suitability
Escherichia coli (O157:H7), Salmonella spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Cronobacter spp.
suitability
Cronobacter spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Salmonella spp., Escherichia coli (O157:H7)
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Escherichia coli (O157:H7)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)