Přeskočit na
45345
Epoxy embedding medium
suitable for microscopy
Synonyma:
Epon™ 812 substitute
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
O této položce
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
41102904
Produkt 45345 je v současnosti nedostupný k zakoupení. Obraťte se na technický servis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
form
viscous liquid
impurities
glycerol glycidyl ethers
color
colorless to faint yellow
refractive index
n/D 1.480-1.483
suitability
suitable for (use as an embedding medium), suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
Other Notes
Embedding media for electron microscopy
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
453594534845347
description
suitable for microscopy
description
embedding resin for electron microscopy
description
≥95% (NT)
description
≥95.0%
impurities
glycerol glycidyl ethers
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
colorless to faint yellow
color
-
color
colorless to light yellow
color
-
form
viscous liquid
form
-
form
solid
form
-
refractive index
n/D 1.480-1.483
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.517, n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
n20/D 1.507, n20/D 1.506 (lit.)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)