Přeskočit na
45347
Epoxy embedding medium, hardener MNA
≥95.0%
Synonyma:
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, Epon™ MNA substitute, MNA, Methylnorbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, Methyl nadic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 430,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 260,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.18
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41102904
EC Number:
246-644-8
Beilstein/REAXYS Number:
162395
Assay:
≥95.0%
2 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
6.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 120 °C)
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
InChI key
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
General description
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
Epoxy embedding medium is generally used for biological tissues during study by electron microscopy. Usually, it consists of three components; Epon 812 resin, an anhydride hardener and an accelerator.
Application
It was used during transmission electron microscopy done for the analysis of epithelial cells; during a study performed to understand the epithelial cell growth and stratification in minimal culture conditions.
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2354314535945345
description
≥95.0%
description
90%
description
embedding resin for electron microscopy
description
suitable for microscopy
assay
≥95.0%
assay
90%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.9 g/cm3
density
-
refractive index
n20/D 1.507, n20/D 1.506 (lit.)
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n/D 1.480-1.483
vapor density
6.1 (20 °C, vs air)
vapor density
6.1 (20 °C, vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
275.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
135 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)