Přeskočit na
45533
3-Indoleacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
Heteroauxin, IAA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 460,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-748-2
Beilstein/REAXYS Number:
143358
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
165-169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Indoleacetic acid is a highly effective, growth promotor in lower plant life, formed by a variety of fungi, including yeast and has been isolated from Aspergillus niger and Rhizopus sp. It is commonly employed in horticulture and industry.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
3-Indoleacetic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
I3750I2886105171
description
PESTANAL®, analytical standard
description
98%
description
suitable for plant cell culture, crystalline
description
98%
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)