Přeskočit na
56480
N-Hydroxysuccinimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonyma:
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, HOSu, NHS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 990,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 620,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 970,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H5NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
228-001-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
113913
1 990,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Hydroxysuccinimide, purum, ≥97.0% (T)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
mp
95-98 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
imide
SMILES string
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChI key
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Hydroxysuccinimide (NHS) can be used in the following applications:
  • To synthesize N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)-propionate, a heterobifunctional reagent useful for protein-protein conjugation and also to incorporate aliphatic thiols into proteins.
  • To synthesize NHS esters of long-chain fatty acids.
  • NHS can activate the phosphonic acid monolayers immobilized on titanium surface for binding with proteins.
Other Notes
may contain 1-3% succinic acid and/or succinic anhydride
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
13067256485S9381
description
purum, ≥97.0% (T)
description
98%
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥97.0% (T)
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.1%
functional group
imide
functional group
imide
functional group
sulfonic acid, imide
functional group
-
mp
95-98 °C
mp
95-98 °C (lit.)
mp
-
mp
123-125 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Hydroxysuccinimide
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?