Přeskočit na
56865
Ammonium trifluoroacetate
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Synonyma:
Trifluoroacetic acid ammonium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 050,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CF3CO2NH4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
131.05
UNSPSC Code:
41116004
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
32120505
8 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (NT)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5-6.5
mp
123-125 °C (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
InChI key
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
238732292834901435
description
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
description
98%
description
99%
description
≥99%, anhydrous
assay
99.0-101.0% (NT)
assay
98%
assay
99%
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
crystals
form
powder or chunks
form
powder
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
5-6.5
pH
-
pH
-
pH
-
mp
123-125 °C (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium trifluoroacetate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)