Přeskočit na
57618
Potassium phosphate monobasic
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.5-101.0% (T)
Synonyma:
Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 220,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 310,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.09
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
EC Number:
231-913-4
MDL number:
eCl@ss:
32120505
2 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.5-101.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
pH
4.1-4.5
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 220 nm Amax: ≤0.06, λ: 230 nm Amax: ≤0.04, λ: 300 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system: Demonstrates the application of potassium phosphate monobasic in aqueous two-phase systems for efficient partitioning of enzymes, which is crucial for biotechnological and industrial applications (Tue et al., 2024).
  • Unlocking Nature′s Toolbox: This study showcases how potassium phosphate monobasic can be used to optimize conditions for the production of recombinant proteins, enhancing yields and streamlining production processes in biomanufacturing (Rajak et al., 2024).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
RDD020795488
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.5-101.0% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
assay
99.5-101.0% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
crystalline
form
powder or crystals
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
4.1-4.5
pH
-
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?