Přeskočit na
61328
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
Synonyma:
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
942,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
≥150 U/mg
942,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
≥150 U/mg
mol wt
Mr ~77500
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Biochem/physiol Actions
Lactoperoxidase catalyzes the oxidation of iodide to iodine by hydrogen peroxide. This activity provides a gentle, specific alternative to chloramine T for the radioiodination of proteins and DNA.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS (Cat. No. 11557) per minute at pH 6.0 and 25°C
Sales restrictions may apply
Lactoperoxidase system of bovine milk, review; Structural and functional properties of; Products of lactoperoxidase-catalyzed oxidation of thiocyanate and halides
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
77332P8125P2088
description
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
description
lyophilized, powder, ~150 U/mg
description
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
description
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥150 U/mg
specific activity
~150 U/mg
specific activity
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
form
powder
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~77500
mol wt
-
mol wt
~44 kDa
mol wt
~44 kDa
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoperoxidase from bovine milk
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)