Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 900,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.03
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Concentration:
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
Form:
liquid
1 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Metrohm IC application note AN-C-139: Cations andamines in the water-steam cycle.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC | description puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT) | description ReagentPlus®, ≥99% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| concentration 0.1 M (COOH)2 (0.2N) | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form crystals | form powder or crystals | form - |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?