Přeskočit na
88975
Bicarbonate buffer solution
BioUltra, >0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 020,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
1 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
>0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
impurities
insoluble matters, passes filter test, metal traces
pH
9.5±0.2
density
1.02 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: <0.02, λ: 280 nm Amax: <0.02
Application
Bicarbonate buffer solution is a physiological buffer used in the preparation of a wide range of cell and molecular biology reagent solutions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
753357684785810
description
BioUltra, >0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
description
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
description
BioUltra, >0.044 M Na2HPO4, >0.022 M NaH2PO4
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
concentration
>0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
concentration
100 mM NaHCO3 in H2O, 100 mM Na2CO3 in H2O
concentration
>0.044 M Na2HPO4, >0.022 M NaH2PO4
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.02 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.0 g/mL at 20 °C
density
-
pH
9.5±0.2
pH
-
pH
7.2±0.2
pH
7.8±0.2 (25 °C)
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hi what's the exact concentration of it? i saw >0.1 M Na2CO2 and >0.2 M NaHCO3
    1 answer
    1. The exact concentrations of Na2CO3 and NaHCO3 are listed in the Certificate of Analysis (COA) for each lot.