Přeskočit na
90340
Triethylamine
≥99.5% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonyma:
N,N-Diethylethanamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
4 x 25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 980,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 670,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
204-469-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605283
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Triethylamine, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
36 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.003%
refractive index
n20/D 1.401
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
solubility
water: soluble 112.4 g/L at 20 °C
density
0.727 g/mL at 20 °C, 0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCN(CC)CC
functional group
amine
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethylamine is a tertiary amine. It has been reported as a promising precipitating reagent for phosphomolybdic acid. Et3N/formic acid system has been used for the asymmetric transfer hydrogenation (ATH) of methoxy-substituted derivatives.
Triethylamine is a strong base and precipitating agent widely used in Heck reaction and to prepare esters and amides from acyl chlorides.
Application
Triethylamine may be used in the following studies:
  • As a base for the Heck reactions.
  • Synthesis of spirocycles via Heck cyclization.
  • Preparation of triethylammonium picrate and 0.1M triethylamine hydrochloride.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W4246019033573487
Triethylamine analytical standard
Supelco
73487
Triethylamine
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
≥99.5%
description
BioUltra, ≥99.5% (GC)
description
analytical standard
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
water: soluble 112.4 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
12.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-11 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?