Přeskočit na
90335
Triethylamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonyma:
N,N-Diethylethanamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 910,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
ion chromatography: suitable
Bp:
88.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
51.75 mmHg ( 20 °C)
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
36 mo.
expl. lim.
8 %
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% water
evapn. residue
≤0.003%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
absorption
cut-off at 278 nm
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethyl amine (TEA) is an aliphatic tertiary amine.
Application
Triethylamine has been used to bind the n-hydroxysuccinimide (NHS) group with the amino-treated tip surface. It has also been used as a basic catalyst for acylation.
Biochem/physiol Actions
Triethylamine (TEA) may play a dual role as a base and a solubilizing agent for promoting the reaction in toluene and TEA.
Triethylamine, a mobile-phase modifier, is used in the reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) separation of acidic, basic, and neutral molecules. It improves the resolution of amino acids and amino acids amides by suppressing the tailing and the stability of drugs and other compounds.
Other Notes
Component of volatile buffer system in ion-exchange HPLC of oligonucleotides
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
734879034090338
Triethylamine analytical standard
Supelco
73487
Triethylamine
description
BioUltra, ≥99.5% (GC)
description
analytical standard
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
ampule, ≥99.5% (GC)
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein sequencing: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
12.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-11 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
121-44-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?