Přeskočit na
93535
N-(Propionyloxy)succinimide
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥95% (HPLC)
Akční nabídka
Synonyma:
1-(1-Oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-propanoate, Propanoic acid-NHS ester, Propionyl-Osu, Succinimidyl propionate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
MDL number:
6 840,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur™, for LC-MS derivatization
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
LC/MS: suitable
SMILES string
O=C(CCC1=O)N1OC(CC)=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3
InChI key
AASBXERNXVFUEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(Propionyloxy)succinimide is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and its typical application involves the derivatization of histones. It involves the following properties:        
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.        
  • Optimized to improve ionization and resolution.        
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.        
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
774324633259764221
description
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥95% (HPLC)
description
96%
description
98 atom % D
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
96%
assay
-
assay
-
quality
LiChropur™, for LC-MS derivatization
quality
-
quality
-
quality
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)