Přeskočit na
A8251
Acriflavine hydrochloride
Powder
Synonyma:
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 950,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 890,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6265525
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Acriflavine hydrochloride, fluorescent dye
Quality Segment
form
powder
composition
Acriflavine HCL content, 10-50% , Proflavine HCL, 25-70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cl[H].Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
InChI key
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Application
In living mice, acriflavine hydrochloride has been used in the confocal laser endomicroscopy to check the crypt structure in mucosa. It has also been used in Neurospora strain selection by checking the acriflavine resistance.
Biochem/physiol Actions
Acriflavine hydrochloride is a fluorescent dye. It is used as a topical contrast agent. It mainly stains nuclei and is applied to tissues before microscopy.
Other Notes
A mixture of 3,6-diamino-10-methylacridinium (acriflavin) and 3,6-diaminoacridine (proflavin)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A8126318337335630
description
fluorescent dye
description
fluorescent label
description
≥98% (HPLC)
description
Dye content ≥85 %
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
color
-
color
orange
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 0.33 g/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 0.1%, clear, orange to red
solubility
water: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. How long can the acriflavine be stored once it has been dissolved in water (12mg/l)?
    1 answer
    1. Solubility for A8251 is tested at 50 mg/ml in water, but no solution stability data is available at 50 mg/ml in water or at lesser concentrations, or in other solvents.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review