Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 460,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 020,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 540,00 Kč |
O této položce
1 460,00 Kč
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a medium supplement in embryo culture using synthetic oviduct fluid culture 1 (SOFC1) medium
- in incubation of EpCAM+ cells with fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated antibody for cell sorting analysis
- in pre-treatment of single cell suspension of dendritic cells from spleen for cell sorting with magnetic beads
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration) | description anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98% | description ≥98.0% (KT) |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - | grade - |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥98.5% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (KT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line BioReagent | product line Redi-Dri™ | product line - |
| pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH 2.5 (23 °C, 10 g/L) | pH - | pH - |
| form powder | form crystalline | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Výstražné slovo
Warning
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cílové orgány
Respiratory Tract
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?