Přeskočit na
H23830
HEPES
≥99% (titration), crystalline, reagent grade
Synonyma:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 680,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 850,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 300,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
45 800,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
72 300,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
118 300,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
225 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H18N2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
883043
1 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
HEPES, reagent grade, ≥99% (titration), crystalline
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
storage condition
(Tightly closed. Dry)
impurities
≤1% water
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
212.6 °C
solubility
water: 1 M, clear, colorless
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: <5 ppm
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES, or 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-ethane-sulfonic acid, serves as a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer with exceptional buffering capacity (pH 6.8-8.2, pKa 7.48 at 25°C). Recognized for versatility, it is extensively employed in cell biology, biochemical, and biological research. Its noteworthy feature lies in its neutrality towards metal ions, making it a preferred "non-coordinating buffer" suitable for solutions containing metals without affecting their activity. In cell biology studies, HEPES excels at maintaining stable physiological pH despite carbon dioxide fluctuations. It outperforms bicarbonate buffers commonly used in this context.
HEPES extends its utility as a preferred separator in creating pH gradients for isoelectric focusing, a technique in protein separation. Beyond these applications, it proves beneficial in immunoprecipitation, cell lysis, live cell imaging, establishing its indispensability across diverse research areas due to its versatility and minimal interaction with other molecules.
Application
HEPES has been used:
  • as a component in Danieau medium, which is used to prevent melanin pigment formation post gastrulation of zebra-fish embryo
  • as a component of Hanks′ solution used in the degradation testing of Iron
  • as a component of HEPES medium in the transfection of cell culture with plasmids
  • along with RPMI-1640, L-glutamine, FBS, Sodium pyruvate and β-mercaptoethanol for the culturing of rat insulinoma cells
  • as a supplement in TCM199 medium for washing fresh oocytes required for nuclear transfer studies
Features and Benefits
  • High purity product for biochemical and biological research
  • Highly soluble in water with a useful pH range of 6.8 - 8.2 and pKa of 7.5 at 25 °C
  • Broad buffer range between pH 6.8 to 8.2
  • Zwitterionic at biological pH
  • High solubility and stability
  • Low UV and visible light spectrum absorbance
  • Negligible metal ion binding
  • Suitable for cell culture, electrophoresis, in vitro methods, etc.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
RDD002PHR1428H4034
HEPES reagent grade, &#8805;99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
H23830
HEPES
HEPES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri&#8482;, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
RDD002
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
HEPES BioPerformance Certified, &#8805;99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
description
reagent grade, ≥99% (titration), crystalline
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
grade
reagent grade
grade
anhydrous
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
form
crystalline
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage condition
(Tightly closed. Dry)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)