Přeskočit na
M8256
Methyl Red sodium salt
Powder
Synonyma:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H14N3NaO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.28
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-682-9
MDL number:
Colour Index Number:
13020
Beilstein/REAXYS Number:
4065488
2 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methyl Red sodium salt, Crystalline
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
powder
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
solubility
soluble, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChI key
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
General description
Methyl Red is an azo dye that indicates the presence of acid in the culture medium, which is formed due to fermentation of sugar by bacteria. This red dye is reduced to orange color in the presence of acid. Methyl Red has been used as a part of IMViC (indole, methyl red, Voges-Proskauer and citrate utilization or catalase production test). IMViC is a biochemical test performed to differentiate among the coliforms, specifically Escherichia coli and Enterobacter aerogene.
Methyl red sodium salt is the sodium salt of methyl red synthetic dye, which belongs to the azo group of dyes.
Application
Methyl red sodium salt is primarily used in microbiology in order to identify bacteria such as Enterobacter agglomerans in dye-contaminated sludge.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
114502250198861235
description
Crystalline
description
ACS reagent, Dye content 95 %
description
ACS reagent, crystalline
description
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
soluble, clear, orange
solubility
water: 0.1%
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 0.1%
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Red sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)