Přeskočit na
S1679
Sodium chloride
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Synonyma:
Halite, NaCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 820,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 090,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
99.0-100.5%
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
2 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur., meets analytical specifications of USP
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
99.0-100.5%
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
loss
≤0.5% loss on drying
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Na and K Intake from Lunches Served in a Japanese Company Cafeteria and the Estimated Improvement in the Dietary Na/K Ratio Using Low-Na/K Seasonings and Dairy to Prevent Hypertension.: This study investigates sodium and potassium intake from company cafeteria meals and explores the effectiveness of low-sodium and potassium-rich seasonings in improving dietary balance to reduce hypertension risk (Okuda et al., 2024).
Other Notes
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
940526S619113423
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
form
solid
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
≥99% (titration)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?