Přeskočit na
07985
6-Aminofluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC)
Synonyma:
Fluoresceinamine isomer II
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 970,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H13NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
347.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
257-334-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
51708
5 970,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% 5-aminofluorescein
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI key
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Aminofluorescein has been demonstrated to be useful fluorescent labeling reagent for fullerene-based liposome nanostructures termed ‘buckysomes′. 6-aminofluorescein dissolved in 0.1 N NaOH can be quantified from a maximum absorbance at 490 nm. Decarboxylated 6-aminofluorescein dissolved 6 N HCl (prepare by constant boiling at 110° C for 24 h) can be quantified from a maximum absorbance at 454 nm. Aldehyde groups are formed by oxidateive damage to proteins, which can be detected by conjugation to decarboxylated 6-aminofluorescein.
Other Notes
Note: Do not confuse with fluorescamine.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
201626D224
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC)
description
-
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
solution
solubility
acetone: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
methanol: 5 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
~95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminofluorescein
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)