Přeskočit na
D224
4,5-Diaminofluorescein
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Synonyma:
DAF-2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 900,00 Kč
15 498,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.32
MDL number:
15 498,00 Kč
Ceníková cena18 900,00 KčUložit 18 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
availability
not available in Japan
concentration
5 mM in DMSO
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescent detector of nitric oxide in culture medium, tissue sections and biopsy cells.
Analysis Note
Final solution contains approx. 10% isopropanol by volume.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
US Patent No. 5,874,590
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D225D281307985
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC)
concentration
5 mM in DMSO
concentration
5 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
availability
not available in Japan
availability
not available in Japan
availability
-
availability
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)