Přeskočit na
137277
L-Arginine monohydrochloride
EMPROVE® EXPERT, EP, JP, USP
Synonyma:
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 820,00 Kč
3 x 100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 020,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
61 300,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
136 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N4O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.66
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
MDL number:
3 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.5—17.1%, sulfate (SO42-): ≤0.030%
cation traces
NH4+: ≤0.02%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
L-Arginine is a non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-Arginine monohydrochloride is a modified version of L-Arginine with improved solubility.
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
90538A696908163
description
EMPROVE® EXPERT, EP, JP, USP
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.030%, chloride (Cl-): 16.5—17.1%
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.020%, chloride (Cl-): 16.58-17.00%
anion traces
-
impurities
endotoxin, residual solvents
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
-
foreign activity
cytotoxicity, tested
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine monohydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc