Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 130,00 Kč |
10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 42 000,00 Kč |
50 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 182 100,00 Kč |
O této položce
5 130,00 Kč
Název produktu
EX-CELL® Advanced, CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
biological source
non-animal source
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
compatibility
for use with CHO, and CHOZN® GS suspension cell lines
components
glucose: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
This contemporary fed-batch platform was developed using a strategyof Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulationcomponents influence critical process and product attributes such as titer,fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description CHO Fed-batch Medium. | description CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description Sterility: sterile-filtered,Impurities: endotoxin, tested,Form: liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form liquid |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10101-97-0
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc