Přeskočit na
46960
Fluorescein sodium salt
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyma:
Acid Yellow 73, NaFl, Sodium fluorescein, Yellow No. 8, D&C;Yellow No. 8, NaFluo, Uranine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 080,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 090,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H10Na2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.27
EC Number:
208-253-0
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3833041
Colour Index Number:
45350
1 080,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.), λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is a xanthene dye having a polycrystalline structure with a monoclinic system. Fluorescein is a synthetic organic compound available as a dark orange/red powder soluble in water and alcohol.
Application
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is used to conduct in-vivo skin studies.
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F63774697030181
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
used as fluorescent tracer
description
p.a.
description
analytical standard
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. For Fluorescein sodium salt 46960, is there a fluorescence value for a positive PCR sample, and how would this value translate as a concentration of this powder?
    1 answer
    1. Sybr Green and Fluorescein sodium salt are both green dyes, and although their spectral ranges are close, it is important to consider their specific uses and characteristics. While Sybr Green is a popular dye for molecular use, Fluorescein sodium salt is a very economical product and may be useful for specific applications. However, there is no information comparing the two dyes for use in PCR.