Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 700,00 Kč |
O této položce
10 700,00 Kč
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
refractive index
n20/D 1.465
pH
4.5-7.5 (25 °C)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040, λ: 280 nm Amax: 0.025
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ~8 M in H2O | description Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5 | description ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA | description Molecular Biology, ≥99% |
| concentration ~8 M in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
| form liquid | form liquid | form solid | form crystalline powder |
| pH 4.5-7.5 (25 °C) | pH - | pH - | pH (25 °C, 4.6 - 6/573 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride solution
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-01-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?