Přeskočit na
G9284
Guanidine hydrochloride solution
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
Synonyma:
Aminoformamidine hydrochloride, Guanidinium chloride, Guanidium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 680,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH5N3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
5 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Application
Guanidine hydrochloride solution has been used:
  • for protein denaturation
  • to homogenize hypothalamus, thalamus, prefrontal cortex, and brainstem samples for total β-amyloid (Aβ) extraction and Aβ42 quantification
  • as a chaotropic denaturant to treat human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) samples to study its effects on HIV-1 sensitivity and to assay protein stability
Biochem/physiol Actions
Guanidine‐HCl (Gnd-HCl), an efficient chaotropic agent, is broadly used in RNA isolation, globular protein denaturation, and protein refolding studies as a denaturant. It is an appropriate sample buffer for the quick and effective elution of affinity-purified protein complexes and the subsequent protein digestion step. GnHCl can be used to extract proteins in extracellular matrix (ECM)‐rich tissues including bone, cartilage, ligament, and tendon. Gnd-HCl is not used in proteomics experiments due to its interference with trypsin activity at low molar concentrations and tendency to precipitate when combined with sodium dodecyl sulfate (SDS). It is appropriate for performing rapid and single-step affinity-purification mass spectrometry (AP-MS) experiments.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
50937369075G3272
description
Colorless liquid, 7.8 - 8.3 M, pH- 4.5 - 5.5
description
BioUltra, ~8 M in H2O
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA
description
Molecular Biology, ≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
crystalline powder
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
Gene Information
-
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride solution
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-01-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?