Přeskočit na
51309
TRIS borate-EDTA buffer concentrate, long run
for Northern and Southern blotting, solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 500,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
17 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
phosphatases, none detected, proteases, none detected, DNases, none detected, RNases, none detected
storage temp.
room temp
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. This solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Preparation Note
The TBE 10x concentrate contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9329067996
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
impurities
RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
impurities
proteases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)