Přeskočit na
93290
TRIS borate – EDTA buffer solution
for Northern and Southern blotting, solution
Synonyma:
TBE buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 180,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 700,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32129211
2 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
long run, concentrate
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.6-9.0
storage temp.
room temp
General description
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. The TBE solution is effective under slightly basic conditions, which keeps DNA deprotonated , water-soluble, and protected from degradation. This concentrate can be easily diluted to 1x or 0.5x before use (with molecular biology grade water).
Application
Suitable for use as running buffer for nucleic acid electrophoresis, which may be part of Northern and Southern blot hybridization procedures.
Preparation Note
The TBE 10x liquid contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5130967996T4415
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
pH
8.6-9.0
pH
-
pH
8.3±0.2 (25 °C)
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)