Přeskočit na
77151
Pepsin from porcine gastric mucosa
powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg
Synonyma:
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 110,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
1200-2400 U/mg
3 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
specific activity
1200-2400 U/mg
mol wt
35 kDa
color
slightly beige
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
Pepsin cleavage can be used to produce F(ab′)2 fragments of antibodies. pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Preferential cleavage: hydrophobic and aromatic residues in P1 and P1′ postitions. Cleaves Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds in the β chain of insulin
Analysis Note
Optimum pH is 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. Stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH 8.0 - 8.5.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37°C (Hemoglobin, Cat.No. 51290, as substrate) 15′000 absorbance-U as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer-U. 1 Bergmeyer-U is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol Acetyl-L-phenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine at pH 2.0 and 37°C
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
77160P0609P7000
description
powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg
description
powder, slightly beige, ≥500 U/mg
description
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
description
powder, ≥250 units/mg solid
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
specific activity
1200-2400 U/mg
specific activity
≥500 U/mg
specific activity
≥30 units/mg dry solid
specific activity
≥250 units/mg solid
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsin from porcine gastric mucosa
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9001-75-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)