Přeskočit na
P0609
Pepsin−Agarose from porcine gastric mucosa
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
Synonyma:
Pepsin A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 480,00 Kč
5 508,00 Kč
25000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
50000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 000,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Číslo EC:
MDL number:
Specific activity:
≥30 units/mg dry solid
Biological source:
Porcine gastric mucosa
5 508,00 Kč
Ceníková cena6 480,00 KčUložit 15 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥30 units/mg dry solid
mol wt
35 kDa
matrix
4% cross-linked beaded agarose
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Pepsin is an enzyme found in gastric secretion.
Application
Pepsin immobilized onto agarose beads can be used to digest and then separate out the active peptides of the glycoprotein gliadin.
Pepsin-agarose has been used as an immobilization tool to investigate the refolding ability of the pepsin enzyme. It has also been used for the preparation of F(ab′)2 fragments from rabbit IgG.
Used to produce F(ab′)2 fragments of antibodies.1
Biochem/physiol Actions
Preferentially cleaves C-terminal to Phe, Leu and Glu. It does not cleave at Val, Ala or Gly. pH optimum 2-4. Active in 4 M urea and 3 M guanidine HCl. Stable at 60 °C. Pepsin is irreversibly inactivated at pH > 6.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Preparation Note
One gram solid swells to 5-10ml packed gel.
Other Notes
One unit will produce a ΔA280 of 0.001 per min at pH 2.0 at 37 °C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate. (Final volume = 16 mL. Light path = 1 cm.)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
771617716077151
description
lyophilized powder, ≥30 units/mg dry solid
description
tested according to Ph. Eur.
description
powder, slightly beige, ≥500 U/mg
description
powder, slightly beige, 1200-2400 U/mg
biological source
Porcine gastric mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
specific activity
≥30 units/mg dry solid
specific activity
-
specific activity
≥500 U/mg
specific activity
1200-2400 U/mg
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9001-75-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. It is impossible to store a reagent at -20. freezer's have an operating window of a few degrees either side of the temperature it is set at therefore it is not an obtainable storage requirement. please can you advise a range that is suitable for storage.
    1 answer
    1. For products requiring long-term storage in a freezer, labels indicate -20 °C. Typically, freezer facilities used for storing these products are thermostatically controlled to maintain temperatures within -10 to -25 °C. This range aligns with the recommended freezer storage conditions indicated in the United States Pharmacopeia.