Přeskočit na
86500
Testosterone
≥99.0% (HPLC), androgenic steroid, powder
Synonyma:
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androstene, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one, trans-Testosterone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
812,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 020,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 310,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H28O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
288.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-370-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915399
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
812,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Testosterone, purum, ≥99.0% (HPLC)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +110±2°, c = 1% in ethanol
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
152-156 °C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
Biochem/physiol Actions
Testosterone secreted by the testis is converted to dihydrotestosterone in the target tissues where it appears to mediate many of the biological actions of testosterone. Androgens direct the development of the male phenotype during embryogenesis and at puberty.
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BP1076T010000046923
Testosterone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1076
Testosterone
Testosterone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0100000
Testosterone
Testosterone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46923
Testosterone
description
purum, ≥99.0% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
Gene Information
human ... AR(367)
optical activity
[α]20/D +110±2°, c = 1% in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
152-156 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Testosterone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hi, is it soluble ine DMSO?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, other sources indicate that this material is soluble up to 100 mM in DMSO. Additional solvents cited in various literature include ethanol, methanol, acetonitrile, chloroform, and dichloromethane.
      Helpful?
  2. How should I dissolve product #86500 Testosteron in 100% ethanol? Is it soluble? Should I store it in ethanol or dilute it in medium? Please provide more information.
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform at 100 mg/mL, in methanol and absolute ethanol at 0.5 mg/mL, and in a 45%(w/v) aqueous 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin solution at 18.2 mg/mL. This material is also soluble in vegetable oils and dioxane and slightly soluble in methyl oleate. The stock solution may be diluted with aqueous buffer or medium to the required working concentration. The stability of working solutions of this material has not been determined.
      Helpful?
  3. What is the recommended reconstitution of this product?
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform at 100 mg/mL, in methanol and absolute ethanol at 0.5 mg/mL, and in a 45%(w/v) aqueous 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin solution at 18.2 mg/mL. This material is also soluble in vegetable oils and dioxane and slightly soluble in methyl oleate.
      Helpful?
  4. Muy buenos días, a qué temperatura debe mantenerse este producto (testosterone 86500) para su almacenamiento a medio y largo plazo?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in powder form. Solutions are stable and refrigerated for up to 30 days. For long-term solution storage, aliquot and store at -20°C. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Please see the link below to review the product datasheet for the Sigma-Aldrich brand Testosterone, T1500:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/332/257/t1500dat.pdf