Přeskočit na
93482
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution
~0.1 M in ethanol (T)
Synonyma:
Benzylsulfonyl fluoride, PMSF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 840,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
2 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
form
liquid
concentration
~0.1 M in ethanol (T)
input
general use sample(s)
density
0.797 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenylmethanesulfonyl fluoride solution has been used as a component in the cell lysate buffer in breast adenocarcinoma cell line, fibrosarcoma cell line and D5 hindbrain and spinal cord neural progenitors.
Biochem/physiol Actions
Administration of PMSF produces analgesia unrelated to its anticholinesterase effect, and prolongs the analagesic effect of centrally administered β-endorphin.
Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) is a serine protease inhibitor. It binds covalently to active site residue of proteases and prevents proteolytic activity. PMSF is used in cell lysate buffers during protein purification to prevent target protein degradation. PMSF effectively inhibits the naloxone-precipitated withdrawal jumping.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7883052332437646
description
~0.1 M in ethanol (T)
description
≥99.0% (T)
description
Phenylmethylsulfonyl Fluoride, CAS 329-98-6, is an irreversible inhibitor of serine proteases. It causes sulfonylation of the active-site serine residues.
description
granular, 98%
biological source
synthetic, microbial
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder or crystals
form
crystalline solid
form
granular
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
density
0.797 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
input
general use sample(s)
input
general use sample(s)
input
-
input
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-17-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this product 93482 RNase-free?
    1 answer
    1. This product is not tested for RNase activity. Currently, an RNAse tested PMSF product is not available.
      Helpful?
  2. How can I further dilute Product 93482, Phenylmethanesulfonyl fluoride solution?
    1 answer
    1. We would recommend that you use an anhydrous ethanol to further dilute this solution, since PMSF is very unstable in water.
      Helpful?
  3. What can Product 93482, Phenylmethanesulfonyl fluoride solution, be used for?
    1 answer
    1. PMSF is a serine protease inhibitor, inhibiting the activity of enzymes such as thrombin, trypsin, papain, chymotrypsin and proteinase K. It also inhibits mammalian acetylcholinesterases.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.