Merck
HT5014
Formalin solution, neutral buffered, 10%
case of 24 × 120 mL, histological tissue fixative
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
case of 24 × 120 mL
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used to fix skin samples, tumor samples and HepG2 human liver carcinoma cells.
Popular general purpose histological fixative.
Packaging
Case containers are polypropylene with white leak-proof lids and are partially prefilled with 10% NBF.
Physical form
Neutral buffered solution
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Product Information Sheet
Cyclin D3 deficiency inhibits skin tumor development, but does not affect normal keratinocyte proliferation.
Lee S H, et al.
Oncology Letters, 14(3), 2723-2734 (2017)
Mostafa El-Diwany et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 70(9), 1210-1217 (2017-07-09)
The most common complications of irradiated implant-based mammary reconstruction are fibrosis and capsular contracture. The indications for postmastectomy adjuvant radiotherapy have considerably broadened. Facing an increased number of patients who will require radiotherapy, most guidelines recommend delaying reconstruction after radiotherapy
Catalase inhibition induces pexophagy through ROS accumulation.
Lee J N, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 501(3), 696-702 (2018)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
HT5014-1CS04061833835432