Přeskočit na
MSCAL2
ProteoMass Peptide MALDI-MS Calibration Kit
Peptide MALDI MS Calibration Standard
Synonyma:
Peptide Mass Spectrometry Calibrators
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
17 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
ProteoMass
Quality Segment
quality
Peptide MALDI MS Calibration Standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
15-25°C
Application
This kit features a convenient selection of pre-qualified standard peptides, matrices, and solvents for calibrating and testing matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers. Configured specifically for peptide applications (in the mass range of 700 to 3500 Da), MSCAL2 is ideal for analysis of tryptic fragments or post-source decay studies. Applications also include calibration, tuning, and sensitivity testing of MALDI instruments from all manufacturers.
ProteoMass Peptide MALDI-MS Calibration Kit has been used as a mass calibration standard for MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.[1][2][3]
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MSCAL1MSCAL3C8857
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
product line
ProteoMass
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
quality
Peptide MALDI MS Calibration Standard
quality
Peptide and Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
Protein MALDI MS Calibration Standard
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • ProteoMass Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 2 x 10
    Bezpečností list
  • ProteoMass Angiotensin II MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10
    Bezpečností list
  • ProteoMass P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10
    Bezpečností list
  • ProteoMass ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 2 x 10
    Bezpečností list
  • ProteoMass Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10
    Bezpečností list
  • Acetonitrile 30 mL
    Bezpečností list
  • α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, suitable for MALDI-TOF MS 8 x 10
    Bezpečností list
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Wei Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 12308-12318 (2012-07-04)
The fine structures of Fc N-glycans can modulate the effector functions of IgG antibodies. It has been demonstrated that lack of the core fucose on the Fc N-glycans leads to drastic enhancement of antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC), while terminal α2,6-sialylation
Design and synthesis of glycoprotein-based multivalent glyco-ligands for influenza hemagglutinin and human galectin-3.
Wang, H., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 2037-2044 (2013)
Helen Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(7), 2037-2044 (2013-02-16)
We report a facile synthesis of glycoprotein-based glyco-ligands and their binding with influenza hemagglutinin and human galectin-3. Human serum albumin (HSA) was used as the scaffold and an Asn-linked complex type N-glycan prepared from chicken eggs was used as the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MSCAL2-5X1KT04061833652657
MSCAL2-1KT04061834066873
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. ProteoMass™ Peptide MALDI-MS Calibration Kitに含まれるペプチドの名前とそららの分子量を教えてください。
    1 answer
    1. The components of this kit are listed below. Note that these are also published in the product SDS, section 16.
      A8346 – ACTH Fragment 18 – 39
      A8846 – Angiotensin II
      B4181 - Bradykinin Fragment 1 – 7
      C8982 – ?-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
      I6154 – Insulin chain B, oxidized
      P2613 – P14R, (Proline) 14 Arginine
      A8596 – Acetonitrile
      T3693 - Trifluoroacetic acid solution, 1%
      T3443 – Trifluoroacetic acid solution, 0.1%