Přeskočit na
B4181
ProteoMass™ Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Synonyma:
Bradykinin fragment 1-7, mass spec standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 x 1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 040,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
8 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)N4CCCC4C(O)=O
InChI
1S/C35H52N10O9/c36-22(10-4-14-39-35(37)38)31(50)44-16-6-12-26(44)33(52)43-15-5-11-25(43)30(49)40-19-28(47)41-23(18-21-8-2-1-3-9-21)29(48)42-24(20-46)32(51)45-17-7-13-27(45)34(53)54/h1-3,8-9,22-27,46H,4-7,10-20,36H2,(H,40,49)(H,41,47)(H,42,48)(H,53,54)(H4,37,38,39)
InChI key
CRROPKNGCGVIOG-UHFFFAOYSA-N
General description
ProteoMass™ Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
1 vial contains 10nmols.
Application
ProteoMass™ Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis. It has been used as a peptide analyte to study the influence of solvent on MALDI-TOF-MS analysis.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A8471A8846I6154
description
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
description
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
description
vial of 10 nmol
description
vial of 10 nmol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 3,493.6513 Da
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)