Přeskočit na
A8846
ProteoMass™ Angiotensin II MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol
Synonyma:
Angiotensin II, mass spec standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 x 1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 040,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
8 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Quality Segment
packaging
vial of 10 nmol
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41-/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-JZXHSEFVSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
General description
Angiotensin II (Ang II) is part of the renin-angiotensin cascade. It is an octapeptide. Ang II is present in high concentration in cardiac tissue.
Application
ProteoMass™ Angiotensin II MALDI-MS Standard has been used:
  • as peptide calibration standard for MALDI-MS instruments
  • as a reference standard in Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis for characterizing RNase and NC1 domain of collagen IV
  • as a standard in testing infrared (IR) laser desorption/ionization (IR-LDI) method
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II (Ang II) maintains cardiac functionality by coordinating with the angiotensin II receptors. Ang II is recommended for patients with vasodilatory shock.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B4181A9096P2613
description
vial of 10 nmol
description
vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da
description
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
description
vial of 10 nmol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,532.8582 Da
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)