Přeskočit na
T6066
Trizma® base
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
Akční nabídka
Synonyma:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 880,00 Kč
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 620,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 460,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 100,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Dotázat se
O této položce
Lineární vzorec:
NH2C(CH2OH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-064-4
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
1 720,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
description
aminopeptidase substrate
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
impurities
DNase, RNase, protease, none detected, Endotoxin and Total Count Aerobic, Yeast, plus Mold, tested, ≤0.2% water (Karl Fischer)
loss
≤0.5% (loss on drying, 110 °C)
color
white
pH
10.0-11.5
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble (666 mg/ml, yielding a clear colorless solution)
absorption
≤0.05 at 260 at 1 M, ≤0.05 at 290 at 40%, ≤0.06 at 280 at 1 M
suitability
suitable for chromatography, suitable for immunoprecipitation, suitable for molecular biology
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris base, also known as Trometamol or Trizma base, plays a crucial role in diverse research applications as a biological buffer. Widely utilized in buffer formulations like TAE and TBE buffers, its pKa of 8.1 renders it well-suited for maintaining pH within the physiological range (pH 7.0-9.0) applicable to most living organisms. Researchers, however, need to be cautious when studying proteins, as Tris may potentially interfere with the activity of certain enzymes.
This compound can be employed independently as a buffer or as part of mixed buffer formulations, including Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, among others. Notably, Tris base is pure, essentially stable, and relatively non-hygroscopic.
In laboratory settings, Tris base proves indispensable for preparing buffers compatible with biological fluids, serving as a standard pH solution, and facilitating various procedures such as lactate dehydrogenase assays, in situ hybridization, and protein extraction from cells. Its versatility extends to applications in cell culture, biochemistry, and molecular biology labs, where it aids in studies related to cell membrane permeability and buffer preparation.
Application
Trizma has been used:
  • As a component in the culture of human embryonic stem (hES) cells on human and mouse feeder cells
  • As a component of pre-hybridization buffer in in situ hybridization
  • To suspend dried protein before SDS-PAGE protein characterization
  • As a component of lysis buffer to wash and lyse cells before immunoprecipitation
  • In the extraction and enrichment of membrane proteins for separation by two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis
  • In studies of double stranded complexes of peptide nucleic acids (PNA) and their complementary DNA sequences, by use of anion exchange HPLC
  • In capillary electrochromatography and UV analysis of tocopherols and tocotrienols
  • as a component of Tris/base solution in a sulforhodamine B (SRB) assay
Features and Benefits
  • Suitable for Cell culture, Biochemical and Molecular Biology Research
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
  • Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
  • Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
  • Tested for DNase, RNase, and protease
Packaging
T6066-1KT:
Each kit contains 3 x 100G samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9336293352
description
BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥99.9% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
description
≥99.0% (T)
assay
≥99.9% (titration)
assay
≥99.8% (T)
assay
≥99.0% (T)
grade
BioPerformance Certified
grade
Molecular Biology
grade
-
technique(s)
protein purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
clinical research
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® base
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Should this be stored at room temperature or 4° Celsius?
    1 answer
    1. This product should be stored at room temperature.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review