Přeskočit na
A0937
(±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt
≥97% (TLC), powder, adrenergic neurotransmitter
Synonyma:
(±)-Arterenol (+)-bitartrate salt, (±)-Noradrenalin (+)-bitartrate salt, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol (+)-bitartrate salt, 3,4-Dihydroxyphenylethanolamine (+)-bitartrate salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 330,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11NO3 · C4H6O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-307-0
MDL number:
Form:
powder
5 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(±)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C5H8O5/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h1-3,8,10-12H,4,9H2;2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t;2-,3-/m.1/s1
InChI key
PDZZSMDCBWCGRN-GEHKUQKJSA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenergic neurotransmitter
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors and β-Adrenoceptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E43753924801468501
description
-
description
solid
description
99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)