Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 μg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 050,00 Kč |
1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 200,00 Kč 10 370,00 Kč |
O této položce
4 050,00 Kč
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CCSC)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(57-34(62)20-50-40(67)29(17-23(3)4)54-39(66)27(47)14-16-73-8)45(72)58-37(25(6)10-2)44(71)52-26(7)38(65)49-19-33(61)53-28(13-11-12-15-46)42(69)55-30(18-32(48)60)43(70)56-31(22-59)41(68)51-21-35(63)64/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,67)(H,51,68)(H,52,71)(H,53,61)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,62)(H,58,72)(H,63,64)
InChI key
IDGOADDOQWKZOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?