Přeskočit na
A2973
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
Synonyma:
pipet tips, pipette tips, MBP 2065E, dispensing tip, liquid transfer tip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
960 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 960,00 Kč
5 x 960 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
1—100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2065E
4 960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
1-100 μL
volume
1—100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Electronic 10-100 μl
  • Biohit Variable 5-50 μl
  • Corning 4962 10-100 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl/50-1000 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Hamilton/SoftGrip Precision 100 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • MLA Digital Pipette 10-50 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100 μl
  • Rainin Pipetman 10-100 μl
  • Transferpette 5-50 μl
  • Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z709166Z717207A3098
description
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
description
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
description
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
description
ART 200, volume range 1-200 μL, sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069G
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069
volume
1—100 μL
volume
100 μL
volume
200 μL
volume
1—200 μL
feature
RNase free, barrier, DNase free
feature
RNase free, DNase free, barrier
feature
barrier
feature
barrier
material
colorless
material
colorless , colorless tip
material
colorless
material
colorless
packaging
pack of 960 ea (Racked), case of 5 packs
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea (racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)