Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 900,00 Kč |
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 400,00 Kč |
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 41 400,00 Kč |
O této položce
3 900,00 Kč
Název produktu
Aprotinin from bovine lung, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
biological source
bovine lung
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
inhibition assay: suitable
input
mammalian sample(s)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE) | description lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg | description saline solution, 3-7 TIU/mg protein | description - |
| biological source bovine lung | biological source bovine lung | biological source bovine | biological source bovine lung |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ~80% (HPCE) | assay - | assay - |
| Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline (fine) | form saline solution | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin from bovine lung
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?