Přeskočit na
A6419
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
microbial, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (HPLC)
Synonyma:
ATP disodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 210,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 780,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 890,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
2 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
General description
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is essential for biological processes including neurotransmission, signal transduction, muscle contraction and cardiac function. ATP is the major energy potential for living systems. They are released from cells under stress and play a key role in immune response. ATP release from injured neurons and consequent breakdown leads to generation of adenosine. ATP may serve as a therapeutic option in anaesthesia and intensive care medicine for the management of pain. Elevated ATP levels are indicative of cell damage and inflammation.
Application
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • as a component of transfection mix for the transformation of CRISPR/Cas9 plasmid in parasites
  • in inflammasome activation assays in bone marrow derived macrophages
  • for the stimulation of macrophages
  • in nucleotide synthesis
Biochem/physiol Actions
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
P2 purinocepter agonist.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A3377A2383A1852
description
microbial, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (HPLC)
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
description
Grade I, ≥99%, from microbial
description
vial of 30 mg
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)