Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 340,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 470,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 320,00 Kč |
2.5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 650,00 Kč |
O této položce
1 340,00 Kč
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to agglomerate the vimentin and keratin intermediate filament network of K562cells
- in the preparation and characterization of soft culture substrate
- in hydrogel synthesis
- for determination of protein by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) electrophoresis
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for electrophoresis, ≥99% | description purum, ≥98.0% (GC) | description suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| form crystals | form - | form powder | form - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| solubility water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility water: soluble 200 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| vapor density 2.45 (vs air) | vapor density 2.45 (vs air) | vapor density 2.45 (vs air) | vapor density 2.45 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Cílové orgány
Peripheral nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
280.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
138 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-06-1
79-06-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?