Přejít k obsahu
Údržba systému je naplánována na neděli 11. října 2026 od 15:00 do 19:00 SEČ. Vytváření nabídek, kontrola cen a dotazy ohledně stavu objednávek mohou být dočasně nedostupné.
Merck
Hlavní dokumenty
Přeskočit na
B3501
Betaine hydrochloride
synthetic (organic), ≥99%, osmoprotectant, powder or crystals
Synonyma:
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 180,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 510,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
153.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
209-683-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3916181
1 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Betaine hydrochloride, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
mp
241-242 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Betaine (trimethyl glycine) is an osmoprotectant, which is highly effective than proline. It is formed in from choline. Betaine is usually present in grains, spinach, beets, broccoli, shellfish and marine algae.
Application
Betaine hydrochloride has been used as a component of fixative in HEPES or cacodylate buffer to improve preservation of the ultrastructural morphology of human spermatozoa.
Biochem/physiol Actions
Betaine hydrochloride can decrease hepatotoxicity, that is stimulated by ethanol.
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1065709PHR235614300
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99.0% (NT)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine hydrochloride
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hi! I have two questions about betaine hydrochloride: 1. Can it be used in PCR like betaine?; 2. Why is it hard to dissolve at 5M, and how can I fix this? Thanks for your help!
    1 answer
    1. We have not found this to be suitable for PCR.  This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution.  The solubility of this product in water has also been reported at 64.7 g/100ml (25 °C).  It is soluble at 5.0 g/100 mL in ethanol.  It is practically insoluble in chloroform and in ether.  The pH of a 5% aqueous solution of this product is 1.0