Přeskočit na
B3804
BCIP®/NBT-Blue
alkaline phosphatase substrate, chromogenic, liquid
Synonyma:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/nitro blue tetrazolium liquid substrate system
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 550,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
3 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
BCIP®/NBT-Blue Liquid Substrate System for Membranes, alkaline phosphatase substrate
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-bromo4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end-product that is blue to purple and can be observed visually. BCIP®/NBT-blue liquid substrate system for membranes is a specifically formulated liquid enzyme substrate that is stable and optimized for blotting applications offers maximum convenience, time savings, and consistency.
Application
BCIP®/NBT-Blue Liquid Substrate System for Membranes has been used in colorimetric detection of alkaline phosphatase (ALP) activity such as western blot analysis.
Other Notes
Not recommended for microwell (e.g., ELISA) or immunohistochemical applications.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C. This substrate is light-sensitive.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B1911B3679M3168
description
alkaline phosphatase substrate
description
ready to use solution
description
ready to use alkaline phosphatase substrate
description
liquid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)