Přeskočit na
D1156
N,N-Dimethylglycine
≥99%, suitable for ligand binding assays
Synonyma:
(Dimethylamino)acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 690,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 150,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 000,00 Kč
9 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2NCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-267-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1700261
2 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N,N-Dimethylglycine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. N,N-Dimethylglycine is used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. N,N-Dimethylglycine is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A1879M2383G1763
description
≥99%
description
≥99% (titration)
description
≥97% (titration)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
178-182 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylglycine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?