Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 440,00 Kč |
O této položce
1 440,00 Kč
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
- for decellularization of extracellular matrix (ECM)
- to rinse biosensor chip to remove physically adsorbed mycolic acids
- for washing cells before staining during in vitro biocompatibility test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description With calcium chloride and magnesium chloride, 10×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description dry powder, DPBS Modified, without calcium, without magnesium, suitable for cell culture | description 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 500 | Quality Level 400 |
| form liquid | form liquid | form dry powder | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| components glucose: no (Dextro) | components sodium pyruvate: no | components - | components sodium pyruvate: no |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
22691-02-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?