Přeskočit na
D2813
4,5-Diaminofluorescein diacetate
≥98% purity (HPLC), lyophilized powder
Synonyma:
DAF-2 DA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H18N2O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.41
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
25 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
colorless to white
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChI key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) has been used as a fluorescent dye for NO (nitric oxide) detection.
Cell permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
251505MD224D225
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
color
colorless to white
color
pale yellow
color
-
color
-
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)