Přeskočit na
D4645
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98% purity (TLC), powder
Synonyma:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 050,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H3Cl2NaO4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
265.05
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-416-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3640643
2 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, used for peroxide measurement
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
mp
>300 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate is used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of uric acid in serum and urine samples.
Application
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B1125S4506P4272
description
used for peroxide measurement
description
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
description
≥98.0%
description
Suitable for determination of Fe
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to dark yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)